Learn More
Invitrogen™ Solución de acrilamida SureCast™ (40 %)
Código de producto. 15568821
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
450 mL
Tamaño de la unidad:
450 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15568821 450 mL 450 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15568821 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor HC2040
 Artículo restringido
En stock
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Disfrute de un rendimiento, vida útil y comodidad superiores con las soluciones de preparación de geles de poliacrilamida SureCast.
Disfrute de un rendimiento, vida útil y comodidad superiores con las soluciones de preparación de geles de poliacrilamida Invitrogen™ SureCast™.
La acrilamida es un componente principal de los geles de poliacrilamida utilizados para separar proteínas durante la electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE). La solución de poliacrilamida SureCast puede utilizarse para preparar geles de un solo porcentaje y geles de gradiente mediante el sistema de preparación manual de geles SureCast o en otros sistemas de preparación manual de geles.
Características del producto:
  • Solución de acrilamida para la preparación de geles de poliacrilamida
  • Almacenamiento a temperatura ambiente
  • Larga vida útil
  • Alta pureza
  • Alternativa más segura a la acrilamida en polvo
  • Concentrado para permitir una variedad más amplia de porcentajes de acrilamida en el gel
Recommended Storage
Room Temperature
Garantía
Hasta 12 meses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Línea de productos SureCast
Tipo Solución de acrilamida al 40 %
Cantidad 450 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente