Learn More
Suramin (sal sódica), TRC
Código de producto. 30137096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137096 50 mg 50 miligramos
30011765 500 mg 500 miligramos
30008472 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137096 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS86000050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129-46-4
Fórmula molecular C51 H34 N6 O23 S6 . 6 Na
Peso molecular (g/mol) 1429.17
Sinónimo Antrypol, Bayer 205, Germanin, Moranyl, Naganine, Suramine sodium, 8,8'-(Carbonylbis(imino-3,1-phenylenecarbonylimino(4-methyl-3,1-phenylene)carbonylimino))bis-1,3,5-naphthalenetrisulfonic acid hexasodium salt
Nombre IUPAC hexasodio; 8-[[4-metil-3-[[3-[[3-[[2-metil-5-[(4,6,8-trisulfonatonaftalen-1-il)carbamoil]fenil]carbamoil]fenil]carbamoilamino]benzoil]amino]benzoil]amino]naftaleno-1,3,5-trisulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1ccc(cc1NC(=O)c2cccc(NC(=O)Nc3cccc(c3)C(=O)Nc4cc(ccc4C)C(=O)Nc5ccc(c6cc(cc(c56)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c2)C(=O)Nc7ccc(c8cc(cc(c78)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Suramin Hexasodium Salt
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C51H40N6O23S6.6Na/c1-25-9-11-29(49(60)54-37-13-15-41(83(69,70)71)35-21-33(81(63,64)65)23-43(45(35)37)85(75,76)77)19-39(25)56-47(58)27-5-3-7-31(17-27)52-51(62)53-32-8-4-6-28(18-32)48(59)57-40-20-30(12-10-26(40)2)50(61)55-38-14-16-42(84(72,73)74)36-22-34(82(66,67)68)24-44(46(36)38)86(78,79)80;;;;;;/h3-24H,1-2H3,(H,54,60)(H,55,61)(H,56,58)(H,57,59)(H2,52,53,62)(H,63,64,65)(H,66,67,68)(H,69,70,71)(H,72,73,74)(H,75,76,77)(H,78,79,80);;;;;;/q;6*+1/p-6
Formula Weight (peso de la fórmula) 1427.9386