Learn More
Suramin sodium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16414507
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16414507 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16414507 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0879A50mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Suramin sodium salt (Suramin hexasodium salt) is a reversible and competitive protein-tyrosine phosphatases (PTPases) inhibitor.
Suramin sodium salt is a potent inhibitor of sirtuins: SirT1 (IC50=297 nM), SirT2 (IC50=1.15 μM), and SirT5 (IC50=22 μM). Suramin sodium salt is a competitive inhibitor of reverse transcriptase (DNA topoisomerase II: IC50=5 μM). Suramin sodium salt is a potent SARS-CoV-2 RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) inhibitor. Suramin sodium salt efficiently inhibits IP5K and is an antiparasitic, anti-neoplastic and anti-angiogenic agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Suramin sodium salt
Forma física Solid
CAS 129-46-4
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C51H34N6Na6O23S6
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Suramin hexasodium salt
Información de solubilidad H2O : ≥ 200 mg/mL (139.94 mM) ∣DMSO : 83.33 mg/mL (58.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC(C(NC2=CC(C(NC3=CC=C(S(=O)(O[Na])=O)C4=CC(S(=O)(O[Na])=O)=CC(S(=O)(O[Na])=O)=C34)=O)=CC=C2C)=O)=CC=C1)NC5=CC(C(NC6=CC(C(NC7=CC=C(S(=O)(O[Na])=O)C8=CC(S(=O)(O[Na])=O)=CC(S(=O)(O[Na])=O)=C78)=O)=CC=C6C)=O)=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 1429.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 1429.17