Learn More
Sal hexasódica de suramina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Suramin hexasodium salt |
| Color | Blanco |
| Análisis elemental | 97.5% min. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 50 mg |
| Índice Merck | 15, 9135 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble in water |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1429.1 |
| Show More |