missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SUPV3L1 Monoclonal Antibody (GT244)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16332294
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16332294 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16332294 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA527784

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Positive Control: HeLa, H1299, HCT116, GFP-human SUV3-transfected HeLa cells Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Major helicase player in mitochondrial RNA metabolism. Component of the mitochondrial degradosome (mtEXO) complex, that degrades 3' overhang double-stranded RNA with a 3'-to-5' directionality in an ATP-dependent manner. Involved in the degradation of non-coding mitochondrial transcripts (MT-ncRNA) and tRNA-like molecules (PubMed:29967381). ATPase and ATP-dependent multisubstrate helicase, able to unwind double-stranded (ds) DNA and RNA, and RNA/DNA heteroduplexes in the 5'-to-3' direction. Plays a role in the RNA surveillance system in mitochondria; regulates the stability of mature mRNAs, the removal of aberrantly formed mRNAs and the rapid degradation of non coding processing intermediates. Also implicated in recombination and chromatin maintenance pathways. May protect cells from apoptosis. Associates with mitochondrial DNA. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SUPV3L1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon GT244
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica SUPV3L1
N.º de referencia del gen Q8IYB8
Alias de gen 6330443E10Rik; ATP-dependent RNA helicase SUPV3L1, mitochondrial; Suppressor of var1 3-like protein 1; suppressor of var1, 3-like 1; suppressor of var1, 3-like 1 (S. cerevisiae); suppressor of var1, 3-like 1(SUV3); SUPV3L1; SUV3; Suv3 like RNA helicase; Suv3l1; SUV3-like helicase; SUV3-like protein 1
Símbolos de los genes SUPV3L1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human SUPV3L1.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6832
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.