Learn More
Suprofeno, Mikromol™
Descripción
Suprofeno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Suprofen |
| CAS | 40828-46-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Suprofen |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H12 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-[4-(Thiophene-2-carbonyl)phenyl]propanoic acid, Masterfen, NSC 303611, Profenal, Profenol, R 25061, Racemic suprofen, Srendam, Sulproltin, Supranol, Suprocil, Suprofen, Suprol, Sutoprofen, TN 762, Topalgic, p-(2-Thenoyl)hydratropic acid, Benzeneacetic acid, alpha-methyl-4-(2-thienylcarbonyl)-, (+/-)-Suprofen |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12O3S/c1-9(14(16)17)10-4-6-11(7-5-10)13(15)12-3-2-8-18-12/h2-9H,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | CC(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)c2cccs2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-(tiofeno-2-carbonil)fenil]propanoico |
| Mostrar más |