Learn More
Suprofen, MedChemExpress
Código de producto. 16488438
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488438 10 mg 10 miligramos
16474317 50 mg 50 miligramos
16448206 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16488438 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0270
MedChemExpress Suprofen (TN-762) is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Suprofen (TN-762) is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Suprofen
Forma física Solid
CAS 40828-46-4
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H12O3S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo TN-762
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (384.16 mM)
SMILES O=C(O)C(C)C1=CC=C(C(C2=CC=CS2)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 260.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.31
Porcentaje de pureza 99.11%