Learn More
Suprofeno, LoGiCal
Código de producto. 30461606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461606 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461606 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3289.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Suprofen
CAS 40828-46-4
Nombres de analitos o componentes Suprofen
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H12 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-[4-(Thiophene-2-carbonyl)phenyl]propanoic acid, Masterfen, NSC 303611, Profenal, Profenol, R 25061, Racemic suprofen, Srendam, Sulproltin, Supranol, Suprocil, Suprofen, Suprol, Sutoprofen, TN 762, Topalgic, p-(2-Thenoyl)hydratropic acid, Benzeneacetic acid, alpha-methyl-4-(2-thienylcarbonyl)-, (+/-)-Suprofen
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O3S/c1-9(14(16)17)10-4-6-11(7-5-10)13(15)12-3-2-8-18-12/h2-9H,1H3,(H,16,17)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)c2cccs2
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(tiofeno-2-carbonil)fenil]propanoico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 260.31
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.0507 g/mol