Learn More
Suprofeno-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Suprofen-d3 |
| CAS | 126320-79-4 |
| Fórmula molecular | C14H9D3O3S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | alpha-(Methyl-d3)-4-(2-thienylcarbonyl)benzeneacetic Acid, p-(2-Thenoyl)hydratropic-d3 Acid, Sutoprofen-d3, R-25061-d3, Masterfen-d3, Srendam-d3, Sulprotin-d3, Supranol-d3, Suprocil-d3, Suprol-d3, Topalgic-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12O3S/c1-9(14(16)17)10-4-6-11(7-5-10)13(15)12-3-2-8-18-12/h2-9H,1H3,(H,16,17)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)c2cccs2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,3,3-trideuterio-2-[4-(tiofeno-2-carbonil)fenil]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 263.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.0695 |