Learn More
Ansell Guantes de nitrilo desechables de alto riesgo Microflex™
Descripción
- Puño extendido que proporciona protección adicional para la muñeca y el brazo en entornos peligrosos
- La formulación de nitrilo avanzada proporciona el menor valor del límite de calidad aceptable (AQL 0.65)
- Se han integrado propiedades antiadherentes a la formulación de los guantes para generar resistencia a la cinta o a los adhesivos, y para ayudar a los trabajadores con una eficacia y velocidad mejoradas.
- Dedos texturizados que garantizan un sólido y eficiente agarre, así como una excelente protección del usuario.
- Fabricados sin materiales de látex de caucho natural ni talco a fin de proteger contra alergias, irritaciones en la piel y sequedad.
- Aprobados para su uso con fármacos de quimioterapia
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, ISO 11193-1, EN420, 89/686/CEE, EN374-2: 2003, EN374-3: 2003, MDD 93/42/EEC, Clase 1, EN455-1, EN455-2 y EN455-3, ASTM F1671 |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Finger Thickness (English) | 8,7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.22 mm |
| Grado | Medicina |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Mostrar más |