Learn More
Ansell Guantes de nitrilo desechables de alto riesgo Microflex™
Código de producto. 15237049
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
paquete de 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15237049 Pequeño paquete de 50
15247049 Medio paquete de 50
15257049 Grande paquete de 50
15267049 XL paquete de 50
15503705 2XL paquete de 50
15523705 XS paquete de 50
15656054 3XL paquete de 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15237049 Proveedor Ansell N.º de proveedor 93853070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.00€
    15.74€ / paquete de 50
    Ahorro 8.26€
    34% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ofrecen una resistencia a la perforación hasta 3 veces superior a los guantes de látex o vinilo desechables. Los guantes desechables de alto riesgo Microflex™ también proporcionan protección frente a líquidos y productos químicos.
  • Puño extendido que proporciona protección adicional para la muñeca y el brazo en entornos peligrosos
  • La formulación de nitrilo avanzada proporciona el menor valor del límite de calidad aceptable (AQL 0.65)
  • Se han integrado propiedades antiadherentes a la formulación de los guantes para generar resistencia a la cinta o a los adhesivos, y para ayudar a los trabajadores con una eficacia y velocidad mejoradas.
  • Dedos texturizados que garantizan un sólido y eficiente agarre, así como una excelente protección del usuario.
  • Fabricados sin materiales de látex de caucho natural ni talco a fin de proteger contra alergias, irritaciones en la piel y sequedad.
  • Aprobados para su uso con fármacos de quimioterapia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, ISO 11193-1, EN420, 89/686/CEE, EN374-2: 2003, EN374-3: 2003, MDD 93/42/EEC, Clase 1, EN455-1, EN455-2 y EN455-3, ASTM F1671
Aplicaciones Industrial
Color Azul
Desechables Un solo uso
Finger Thickness (English) 8.7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.22 mm
Grado Medicina
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 5.5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.14 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes resistentes a productos químicos
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 8.7 mil
Grosor (métrico) 0,14mm
Estilo de dedo Con textura
Estilo de puño de los guantes Extendido, con cuentas
Modelo 93-853
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Cantidad 50/paq.
Resistencia a la tracción De 14 a 30 MPa
Longitud (métrico) 295 mm
Anchura (métrico) 86 mm