Learn More
Ansell MICROFLEX™ Guantes de nitrilo desechables de alta resistencia
Código de producto. 15279363
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15279363 Pequeño paquete de 100
15259363 Grande paquete de 100
15269363 Medio paquete de 100
15289363 XL paquete de 100
15299363 XS paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15279363 Proveedor Ansell N.º de proveedor 93843070
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan protección al mismo tiempo que ayudan a los trabajadores a mejorar su velocidad y eficacia. Ansell™ MICROFLEX™ Los guantes de nitrilo desechables de alta resistencia resisten cintas y adhesivos con una baja tasa de aceptación de orificios de 0,65 AQL.
  • Ofrecen una avanzada barrera de protección contra los contaminantes
  • La formulación de los guantes tiene propiedades antiadherentes integradas para hacerlos resistentes a las cintas y otros adhesivos
  • Dedos texturizados que garantizan un agarre firme y una protección máxima para el usuario
  • El revestimiento de polímero garantiza una fácil colocación para ayudar a proteger a los trabajadores en entornos en los que se necesita un ritmo rápido
  • Fabricados sin materiales de látex de caucho natural ni talco a fin de proteger contra alergias, irritaciones en la piel y sequedad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN-374-2 nivel 3, EN-374, 93/42/CEE, EN-455 apartados 1, 2 y 3, ASTM F1671
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
AQL 0.65
Color Azul
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,11mm
Estilo de dedo Con textura
Para utilizar con (aplicación) Salud, odontología, seguridad industrial, laboratorio y EMS
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Modelo 93-843
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Cantidad 100/paq.
Resistencia a la tracción De 14 a 30 MPa
Longitud (métrico) 245 mm
Anchura (métrico) 86 mm