Learn More
Ansell MICROFLEX™ Guantes de nitrilo desechables de alta resistencia
Beskrivning
- Ofrecen una avanzada barrera de protección contra los contaminantes
- La formulación de los guantes tiene propiedades antiadherentes integradas para hacerlos resistentes a las cintas y otros adhesivos
- Dedos texturizados que garantizan un agarre firme y una protección máxima para el usuario
- El revestimiento de polímero garantiza una fácil colocación para ayudar a proteger a los trabajadores en entornos en los que se necesita un ritmo rápido
- Fabricados sin materiales de látex de caucho natural ni talco a fin de proteger contra alergias, irritaciones en la piel y sequedad
Specifikationer
Specifikationer
| Certificaciones/conformidad | EN-374-2 nivel 3, EN-374, 93/42/CEE, EN-455 apartados 1, 2 y 3, ASTM F1671 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Industrial |
| AQL | 0.65 |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?