Learn More
Hellma™ Semi microcelda de paso de flujo Suprasil
Código de producto. 10743091
Cambiar vista
Click to view available options
Wavelength Range:
De 200 a 2500 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Wavelength Range Tamaño de la unidad
10743091 De 200 a 2500 nm cada uno
1 options
Código de producto. 10743091 Proveedor Hellma™ N.º de proveedor 176700151040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00€
    504.00€ / paquete de 1
    Ahorro 51.00€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Especificaciones
Tipo Celda semi-micro de flujo a través
Capacidad (métrico) 390 μl
Material Suprasil
Wavelength Range De 200 a 2500 nm
Altura (métrico) 35mm