Learn More
Fisherbrand™ Placas de soporte para el agitador Vortex
Código de producto. 11722583 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Placa de soporte, 50 mm de diám.
Placa de soporte, 94 mm de diám.
Diámetro (métrico):
50 mm
94 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Diámetro (métrico) unitSize
11722583 Placa de soporte, 94 mm de diám. 94 mm 1 PCS
11702593 Placa de soporte, 50 mm de diám. 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11722583 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor A00000017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.09€
    21.50€ / paquete de 1
    Ahorro 1.59€
    6% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sostiene de forma segura tubos de ensayo y viales. Las placas de soporte son compatibles con los mezcladores Vortex.
  • Espuma suave o caucho para evitar roturas
  • Color negro
  • Disponibles en diferentes diámetros
Especificaciones
Tipo de producto Placa de soporte
Material Espuma
Diámetro (métrico) 94 mm
Descripción Placa de soporte, 94 mm de diám.
Para utilizar con (equipo) CLÁSICO, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4, RX3