Learn More
ANSELL™ Caucho natural soportado AlphaTec™ Guantes
Código de producto. 17943542 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17943542 11 12 pares
17953552 10 12 pares
17983542 8 12 pares
17963552 7 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17943542 Proveedor ANSELL™ N.º de proveedor 62201110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nylon Liner con alta destreza y flexibilidad. Ofrece protección térmica, química y mecánica.
  • Forro sin costuras para mayor comodidad.
  • Alta flexibilidad y excelentes niveles de destreza.
  • Muy buena resistencia a la abrasión y al desgarro.
  • Permite el contacto con alimentos y materiales calientes hasta 100 °C
  • AQL 1,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493|EN 388:2016 +A1:2018|EN407:2020 |ES ISO 21420:2020|ES ISO 374-1:2016|ES ISO 374-5:2016 | Tipo de alimento: Caucho | Categoría III | Cumple con REACH
Chlorinated No
Aplicaciones Industrial
Color Azul
Latex Free No
Material Látex
Tipo de producto Guantes resistentes a productos químicos
Tamaño 11
Norma EN388 3131A
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS AKLMPT
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Estilo de puño de los guantes En zigzag
Grip Design Acabado suave
Material de revestimiento Nailon
Revestimiento Revestido
Longitud (imperial) 11,8 in
Longitud (métrico) 300 mm