Descripción
- Los bastidores, varillas y conectores de laboratorio resistentes a la corrosión están disponibles en acero inoxidable de alta calidad, lo que ofrece alta resistencia química y durabilidad. El aluminio ofrece una resistencia fiable y un peso más ligero.
- Simplifique la forma del laboratorio Hay disponibles trece opciones de kit de marco de laboratorio con cuatro diseñadas para caber en campanas de extracción. Crea tu propio sistema de soporte eligiendo entre una amplia selección de varillas, bases y conectores.
- Los elevadores de laboratorio ofrecen cómodas plataformas de elevación ajustables con una resistencia y durabilidad excepcionales para sujetar equipos de laboratorio pequeños como vidrio, placas calientes y baños de agua a diferentes alturas.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 305 mm |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 305 mm |
| Longitud de la varilla (métrico) | 584 mm |
| Anchura (imperial) | 16,50 in |
| Anchura (métrico) | 419 mm |
| Diámetro de la varilla (métrico) | 17 mm |
| Tipo de producto | Soporte con varilla |