Learn More
Cytiva Whatman™ Tamiz (pantalla de soporte) para uso con colectores de filtración al vacío MV050
Descripción
- Tipo de producto: Tamiz (pantalla de soporte)
- Material: acero inoxidable
- Para usar con (equipo): colectores de filtración al vacío MV050
- Para utilizar con (aplicación): Microbiología, bioquímica e hidrobiología. Análisis de residuos, análisis de precipitados y pruebas de contaminación (industrias de alimentos y bebidas, farmacéutica y cosmética)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Reutilizable |
| Para utilizar con (equipo) | Colector MV050 |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Microbiología, bioquímica e hidrobiología. Análisis de residuos, análisis de precipitados y pruebas de contaminación (industrias de alimentos y bebidas, farmacéutica y cosmética) |
| Modelo | MV050/0/03 |
| Línea de productos | MV050 |
| Tipo | Tamiz (Pantalla de soporte) |