Learn More
Interscience™ Apoyo para Eppendorf™ pipetas
Código de producto. 17806706
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
easySpiral, easySpiral Pro (1,5 mL y 2 mL)
easySpiral, easySpiral Pro (5 mL)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17806706 easySpiral, easySpiral Pro (1,5 mL y 2 mL) cada uno
17272254 easySpiral, easySpiral Pro (5 mL) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17806706 Proveedor Interscience™ N.º de proveedor 413017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    101.17€ / paquete de 1
    Ahorro 1.83€
    1% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Soporte de apoyo para Eppendorf™ pipetas.
  • Admite pipetas de varios tamaños
Especificaciones
Tipo Soporte
Para utilizar con (aplicación) Retención de la pipeta
Para utilizar con (equipo) easySpiral, easySpiral Pro (1,5 mL y 2 mL)