Learn More
Interscience™ Apoyo para Eppendorf™ pipetas
Código de producto. 17272254
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
easySpiral, easySpiral Pro (1,5 mL y 2 mL)
easySpiral, easySpiral Pro (5 mL)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
17272254 easySpiral, easySpiral Pro (5 mL) cada uno
17806706 easySpiral, easySpiral Pro (1,5 mL y 2 mL) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17272254 Proveedor Interscience™ N.º de proveedor 413016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    101.17€ / paquete de 1
    Ahorro 1.83€
    1% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Soporte de apoyo para Eppendorf™ pipetas.
  • Admite pipetas de varios tamaños
Especificaciones
Tipo Soporte
Para utilizar con (aplicación) Retención de la pipeta
Para utilizar con (equipo) easySpiral, easySpiral Pro (5 mL)