Descripción
- Puente de soporte (x2) para BioBottle de 2 L.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | BioBottle de 2 l |
| Desechables | Reutilizable |
| Cantidad | 2 Pk. |
| Tipo de producto | Puente de soporte; |