Learn More
3M™ Sistema de respiración con suministro de aire, S-200+
Código de producto. 31297051 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Código de producto. Material
31297051 Polipropileno
1 options
Código de producto. 31297051 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100360886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00€
    700.21€ / paquete de 1
    Ahorro 349.79€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Proporciona protección respiratoria contra partículas, gases y vapores, y riesgos combinados cuando se utiliza con un equipo aprobado. 3M mascarilla.
  • Proporciona protección contra polvos finos, aerosoles, pintura en aerosol, humos metálicos, gases, vapores y peligros combinados.
  • Diseñado para usarse con equipos aprobados 3M™ Máscaras de media cara y cara completa.
  • Se puede utilizar como respirador de línea aérea estándar o en modo dual con filtro de respaldo cuando se desconecta el suministro de aire.
  • Diseño liviano y equilibrado con un flujo constante de aire ajustable por el usuario para un uso más fresco y cómodo.
  • El tubo de respiración de perfil bajo y calibre estrecho permite un fácil movimiento y reduce la interferencia en el trabajo.
  • Sistema montado sobre correa con acoplamientos de doble acción para minimizar el riesgo de desconexión accidental.
  • La conexión CAST de acero inoxidable mejora la resistencia a la corrosión para condiciones de trabajo difíciles.
  • Incluye una bolsa de verificación de flujo para una sencilla verificación del flujo de aire antes del uso.
  • Fácil de mantener con reemplazo de piezas rápido e intuitivo.
  • ATEX Probado y adecuado para su uso en entornos IIB 2GD en condiciones específicas.
  • Probado de acuerdo con la norma EN-13463-1 para equipos no eléctricos cuando se utiliza con 3M™ 308-00-72P Tubo de suministro de aire comprimido antiestático.
  • Aprobado por la CE y clasificado según EN14594:2005 Clase 3A/B (media máscara) o Clase 4A/B (máscara completa).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Tipo de producto Regulador de suministro de aire
Para utilizar con (aplicación) Limpieza, electricidad, mantenimiento de instalaciones, pintura, lijado, soldadura
Para utilizar con (equipo) 3M Mascarillas faciales
Modelo S200+