Learn More
3M™ Sistema de respiración con suministro de aire, 06972
Código de producto. 31297052 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Código de producto. Material
31297052 Polipropileno
1 options
Código de producto. 31297052 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100361625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00€
    747.91€ / paquete de 1
    Ahorro 372.09€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Proporciona protección respiratoria contra partículas, gases y vapores, y riesgos combinados cuando se utiliza con un equipo aprobado. 3M mascarilla.
  • Compatible con 3M™ Máscara completa serie 6000 y máscara de media cara serie 7500.
  • Protege contra partículas, gases, vapores y riesgos combinados.
  • Proporciona un flujo de aire constante para una mayor comodidad.
  • Los acoplamientos de doble acción ayudan a prevenir la desconexión accidental.
  • Flujo de aire ajustable con bolsa de verificación de flujo para pruebas previas al uso.
  • El tubo de respiración de perfil bajo permite un movimiento libre y una interferencia mínima.
  • Diseño montado en correa con conexión de acero inoxidable para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
  • Probado según ATEX para uso seguro en entornos IIB 2GD.
  • Aprobado por la CE y conforme con las normas EN14594:2005.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Tipo de producto Regulador de suministro de aire
Para utilizar con (aplicación) Limpieza, electricidad, mantenimiento de instalaciones, pintura, lijado, soldadura
Para utilizar con (equipo) 3M Mascarillas faciales
Modelo S200+