Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de Brucella suplementado para microorganismos anaerobios
Código de producto. 16082272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16082272 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 16082272 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor YT3450
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Realice pruebas de susceptibilidad con una gama completa de suministros, incluido este caldo de cultivo, para mejorar el programa de pruebas Thermo Scientific™ Sensititre™.
Realice pruebas de susceptibilidad de alta calidad con una gama completa de suministros, incluido el caldo de cultivo de Brucella suplementado para microorganismos anaerobios Thermo Scientific™, para complementar y mejorar el programa de pruebas Thermo Scientific™ Sensititre™.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.Consulte disponibilidad.
Los productos VersaTREK™ y Sensititre forman ahora parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos para pruebas manuales, semiautomáticas y completamente automatizadas con una completa línea de productos de diagnóstico y medios de cultivo para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Caldo de Brucella suplementado para microorganismos anaerobios
Tipo de producto Caldo de Brucella suplementado
Clase de organismo diana Anaerobios
Tipo de prueba Susceptibilidad microbiana
N.° por paquete 10
Tipo de empaquetado 10 ml/frasco
Cantidad 10 mL