Learn More
Gibco™ Supplement S7
Código de producto. 10400154
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10400154 5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10400154
Marca: Gibco™ S0175
Suplemento S7
El suplemento S7 es una solución estéril, concentrada (100X), equilibrada por iones, destinada a su uso como un componente en un ambiente de cultivo completo para los queratinocitos epidérmicos humanos. El suplemento S7 está definido químicamente y libre de origen animal. Cada frasco de 5 ml de suplemento S7 es la cantidad correcta de suplemento para un frasco de 500 ml de medio basal EpiLife™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento menos 20 grados C
Tipo de célula Células de queratinocitos
Clasificación Libre de material de origen animal, definido químicamente, definido químicamente
Concentración 100 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento de cultivo celular
Esterilidad Estéril
Línea de productos Cascade Biologics
Cantidad 5 mL
Condiciones de envío Hielo seco
Especie Humano