Learn More
Suplatast (Tosilate), MedChemExpress
Código de producto. 16427226
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16427226 100 mg 100 miligramos
16421826 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16427226 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17002
MedChemExpress Suplatast Tosilate (IPD 1151T) is an orally active Th2 cytokine inhibitor which can inhibit both IL-4 and IL-5 production from Th2 cells and suppress IgE synthesis. Suplatast Tosilate is an anti-allergic agent. Suplatast Tosilate has antiasthmatic, anti-inflammatory and antifibrotic activity.
Suplatast Tosilate (IPD 1151T) is an orally active Th2 cytokine inhibitor which can inhibit both IL-4 and IL-5 production from Th2 cells and suppress IgE synthesis. Suplatast Tosilate is an anti-allergic agent. Suplatast Tosilate has antiasthmatic, anti-inflammatory and antifibrotic activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Suplatast (Tosilate)
CAS 94055-76-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H33NO7S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo IPD 1151T
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (66.05 mM)
SMILES C[S+](C)CCC(NC1=CC=C(C=C1)OCC(COCC)O)=O.CC2=CC=C(C=C2)S(=O)([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 499.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.64
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.