Learn More
Suplatast (Tosilate), MedChemExpress
Descripción
Suplatast Tosilate (IPD 1151T) is an orally active Th2 cytokine inhibitor which can inhibit both IL-4 and IL-5 production from Th2 cells and suppress IgE synthesis. Suplatast Tosilate is an anti-allergic agent. Suplatast Tosilate has antiasthmatic, anti-inflammatory and antifibrotic activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Suplatast (Tosilate) |
| CAS | 94055-76-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H33NO7S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | IPD 1151T |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 33 mg/mL (66.05 mM) |
| SMILES | C[S+](C)CCC(NC1=CC=C(C=C1)OCC(COCC)O)=O.CC2=CC=C(C=C2)S(=O)([O-])=O |
| Peso molecular (g/mol) | 499.64 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?