Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta de baja retención de 300 μl SuperSlik™ para pipetas Rainin™ LTS
Descripción
- Se adapta a las pipetas de estilo Rainin™ LTS de 300 μl
- Fuerzas de montaje con expulsión bajas, inferiores a 3 kg
- Retención de líquidos ultrabaja
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 300 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (imperial) | 2,18 in |
| Longitud (métrico) | 55,6 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Clase VI |
| Declaraciones de limpieza | Proteasa, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas |
| Para utilizar con (aplicación) | Manejo de líquidos |
| Mostrar más |