Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Pico Complete Mouse IgG Detection Kit
Código de producto. 10219963 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1,5 L
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10219963 1,5 L 1 set
1 options
Código de producto. 10219963 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 34081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    742.00€
    571.34€ / 1 sets
    Ahorro 170.66€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Combina el sustrato SuperSignal West Pico con anticuerpos secundarios de conejo o ratón conjugados con HRP para un kit de detección de inmunotransferencia (Western Blot) práctico y fácil de usar.
Los kits de inmunotransferencia (Western blot) SuperSignal Thermo Scientific™ son ideales para investigadores ocupados o personas sin experiencia con la inmunotransferencia (Western Blotting)
Todos los componentes de estos kits de inmunotransferencia (Western blot) están optimizados para la compatibilidad con el sustrato quimioluminiscente SuperSignal West Pico y están disponibles para detectar anticuerpos primarios secundarios de ratón y conejo. Todos los kits de inmunotransferencia (Western blot) SuperSignal vienen con instrucciones completas y detalladas para personas sin experiencia con la técnica de inmunotransferencia (Western blot) y protocolos abreviados para el usuario experimentado. Los kits también están disponibles en formato estándar (sustrato y conjugados de HRP optimizados) o en formato completo, que también incluye el tampón SuperBlock Thermo Scientific y la solución salina tamponada con BupH Tris.
Características destacadas:
  • Kits estándar y completos: elija kits con solo anticuerpos secundarios y sustrato quimioluminiscente o kits que también incluyan tampón de bloqueo y de lavado
  • Kits de ratón y conejo: elija kits de IgG de cabra antirratón o conjugados de anticuerpos secundarios IgG de cabra anticonejo
  • Instrucciones: manual completo y detallado con diluciones de anticuerpos recomendadas
Información para pedidos:
Cada kit proporciona suficientes reactivos para procesar 50 miniblots o 4000 cm2 de membrana.
Incluye:
Los kits de detección estándar incluyen: El sustrato West Pico (solución de luminol / potenciadora y solución de peróxido estable), IgG de conejo conjugado con HRP, IgG de ratón o proteína de unión a biotina. Los kits de detección completos también incluyen tampón de bloqueo SuperBlock y tampón de lavado TBS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit completo de detección de IgG de ratón SuperSignal West Pico
Tipo de producto Kit de detección de IgG de ratón
Método de detección Quimioluminiscente
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos SuperSignal
Cantidad 1,5 L
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Substrate Peroxidasa de rábano picante
Reactividad Ratón
Suficiente para 50 minitransferencias (4000 cm cuadrados de membrana)
Contenido y almacenamiento Suficiente para: ∼62 miniblots con anticuerpos primarios de ratón
• Solución de luminol/potenciadora SuperSignal West Pico, 250 ml
• Solución de peróxido estable SuperSignal West Pico, 250 ml
• IgG antirratón de cabra conjugada con peroxidasa (H + L), 2 ml
• Tampón de bloqueo SuperBlock, 1 l
• Packs de TBS (cada uno produce 500 ml), 4 packs