Learn More
Paquete de sustrato de western blot SuperSignal™, Femto + Pico PLUS tamaño prueba
Código de producto. 17153209 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 paquete
Tamaño de la unidad:
200 ml
17153209 1 paquete 200 ml
1 options
Código de producto. 17153209 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor A43841
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este kit de sustrato se compone de sustrato de sensibilidad máxima SuperSignal West Femto más un tamaño de muestra de sustrato quimioluminiscente SuperSignal West Pico PLUS para proporcionar sustratos de detección quimioluminiscente tanto para alta sensibilidad como para la western blotting de rutina.
Sustrato de máxima sensibilidad SuperSignal West Femto
El sustrato de máxima sensibilidad Thermo Scientific SuperSignal West Femto es un sustrato ultrasensible quimioluminiscente mejorado (ECL) para la detección de bajos niveles de proteínas en femtograma mediante análisis western blot con enzima de peroxidasa de rábano picante (HRP). Está optimizado para detectar dianas poco abundantes o difíciles de detectar.
  • Sensibilidad: femtograma bajo (zeptomol medio)
  • Estabilidad: Estabilidad de la solución de trabajo de 8 h, estabilidad del kit de 1 año a 4 °C
  • Compatibilidad: membranas de nitrocelulosa y PVDF
  • Duración de la señal: hasta 8 horas
  • Concentración recomendada de anticuerpos primarios: Dilución 1:5000–1:100 000 (10–200 ng/ml)
  • Concentración recomendada de anticuerpos secundarios: Dilución 1:100 000–1:500 000 (2–10 ng/ml)
Sustrato quimioluminiscente SuperSignal West Pico PLUS
El sustrato quimioluminiscente Thermo Scientific SuperSignal West Pico PLUS permite la detección de proteínas a alto nivel de femtograma mediante análisis western blot. Es el mejor para aplicaciones rutinarias de inmunotransferencia (Western blotting) y proporciona una intensidad de señal, sensibilidad y duración excelentes en una amplia gama de objetivos.
  • Sensibilidad: sensibilidad de pictograma a femtograma
  • Estabilidad: estabilidad de la solución de trabajo de 8 horas; estabilidad del kit de 1 año a temperatura ambiente
  • Compatibilidad: membranas de nitrocelulosa y PVDF
  • Duración de la señal: de 6 a 24 horas
  • Concentración recomendada de anticuerpos primarios: Dilución 1:1000–1:5000 (0,2–1,0 µg/ml)
  • Concentración recomendada de anticuerpos secundarios: Dilución 1:20 000–1:100 000 (10–50 ng/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sustrato
Método de detección Quimioluminiscente
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos SuperSignal
Cantidad 1 paquete
Substrate Peroxidasa de rábano picante
Sensibilidad Picograma a femtograma, femtograma bajo (zeptomol medio)
Suficiente para 60 transferencias de minigel, 5000 cm cuadrados de membrana; 2 transferencias de minigel, 200 cm cuadrados de membrana
Contenido y almacenamiento • 200 ml de reactivo SuperSgnal West Femto, almacenar a 2 - 8 °C
• 20 ml de reactivo SuperSignal West Pico PLUS, almacenar a temperatura ambiente
Condiciones de envío Temperatura ambiente