Learn More
Thermo Scientific™ Potenciador para Western Blot SuperSignal™
Código de producto. 10157958 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10157958 500 mL cada uno
10801550 50 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10157958 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 46640
Fundamentos de proteómica
Usar código promocional 27946
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Aumente la intensidad y sensibilidad de la señal de 3 a 10 veces con este reactivo de tratamiento de membrana y diluyente de anticuerpos primarios.
El potenciador para Western Blot Thermo Scientific™ SuperSignal contiene un reactivo de tratamiento de membrana y un diluyente de anticuerpos primarios que aumentan la intensidad y sensibilidad de la señal de 3 a 10 veces en comparación con una detección realizada sin él.
Cuando una proteína o antígeno es difícil de detectar debido a una baja abundancia o mala inmunorreactividad, el uso de la tecnología de potenciador para Western Blot SuperSignal puede reducir significativamente el fondo, y mejorar la detección de antígenos inmunorreactivos de baja abundancia o baja inmunorreactividad. Este kit versátil funciona con membranas de PVDF y nitrocelulosa, y es compatible con la detección fluorescente, cromogénica y quimioluminiscente.
Características destacadas:
  • Aumente la sensibilidad: logre un aumento de 3 a 10 veces en la intensidad de la señal y sensibilidad
  • Mejore la especificidad: mejora la relación señal-ruido para anticuerpos de mala calidad y baja afinidad
  • Mayor claridad: reduce el fondo para conseguir unos Western Blots más limpios
  • Compatibilidad de membrana: proporciona una mejora eficaz de la señal con membranas de PVDF y nitrocelulosa
  • Compatibilidad de sustratos: se puede utilizar con métodos de detección cromogénicos, quimioluminiscentes y fluorescentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Potenciador para inmunotransferencia
Método de detección Colorimétrico, quimioluminiscente, fluorescente
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos SuperSignal
Cantidad 500 mL
Contenido y almacenamiento Tras la recepción, guardar las soluciones a 4 °C. Los productos se envían a temperatura ambiente.