Learn More
Thermo Scientific™ Sustrato quimioluminiscente SuperSignal™ West Pico PLUS
Código de producto. 15626144 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 ml
200 ml
500 ml
1 l
4 x 500 mL
4 x 1 l
Tamaño de la unidad:
200 ml
500 ml
cada uno
paquete de 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15626144 500 ml 500 ml
15679364 20 ml cada uno
15659364 200 ml cada uno
15513766 200 ml 200 ml
15689364 500 ml cada uno
15503217 4 x 500 mL paquete de 4
15669364 1 l cada uno
15593207 4 x 1 l paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15626144 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 34580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.00€
    256.65€ / 500 ml
    Ahorro 38.35€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sustrato de la peroxidasa de rábano picante (HRP) quimioluminiscente mejorada (ECL) que permite la detección de niveles de proteínas del orden de picogramos a femtogramos mediante análisis de western blot
Thermo Scientific SuperSignal West Pico PLUS Chemiluminescent Substrate is an enhanced chemiluminescent (ECL) horseradish peroxidase (HRP) substrate that enables picogram to high femtogram-level protein detection by western blot analysis.
El sustrato Thermo Scientific™ SuperSignal™West Pico PLUS está diseñado para proporcionar una excelente intensidad de señal y sensibilidad para el western blot con conjugados de HRP. La intensidad de la emisión de luz combinada con su duración excepcional, permite la adquisición de varias exposiciones para obtener más fácilmente imágenes de transferencia con calidad de publicación. El sustrato SuperSignal West Pico PLUS es compatible con diferentes membranas, reactivos de bloqueo y una amplia gama de diluciones de anticuerpos, lo que lo convierte en una opción ideal para la mayoría de las aplicaciones de western blot.
Características del sustrato SuperSignal West Pico PLUS:
  • Sensibilidad de picogramos a femtogramos: detecta desde bajas cantidades de picogramos a altas cantidades de femtogramos de proteína objetivo en la membrana de nitrocelulosa o PVDF.
  • Alta estabilidad de la señal: las transferencias incubadas proporcionan una duración de la señal estable durante el periodo de tiempo de 4 horas crítico con un máximo de 24 horas de emisión de luz en condiciones óptimas.
  • Reactivo estable: estabilidad de la solución de trabajo de 8 horas; estabilidad del kit de 1 año a temperatura ambiente.
  • Rentable: optimizado para concentraciones de anticuerpos diluidas:
    • Anticuerpo primario de 0,2 a 1,0 µg/ml (dilución de 1:1000 a 1:5000 a partir de 1 mg/ml de solución madre)
    • Anticuerpo secundario de 10 a 50 ng/ml (dilución de 1:20 000 a 1:100.000 a partir de 1 mg/ml de solución madre)
  • Excepcional solidez: proporciona un alto rendimiento fuera de los intervalos de dilución de anticuerpos recomendados, incluidas las diluciones de anticuerpos secundarios de 1:50k00 a 1:10.000 más comunes de una solución madre de 1 mg/ml.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sustrato
Método de detección Quimioluminiscente
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos SuperSignal
Cantidad 500 ml
Conjugado HRP (peroxidasa de rábano picante)
Substrate Peroxidasa de rábano picante
Concentraciones de anticuerpos recomendadas 2°: 1:20-100.000 (10-50 ng/ml), 1°: 1:1.000 (0,2-1 μg/ml)
Sensibilidad picograma a nivel alto de femtograma
Duración de la señal 6-24 h
Suficiente para 60 transferencias en minigel, 5000 cm cuadrados de membrana
Contenido y almacenamiento Suficiente para 60 transferencias de minigel; 5000 cm2 de membrana
• SuperSignal West Pico PLUS Luminol/Potenciador, 250 ml
• SuperSignal West Pico PLUS estable en peróxido, 250 ml
Almacenar a temperatura ambiente.
Condiciones de envío Temperatura ambiente