Learn More
Thermo Scientific™ Muestras SuperSignal™ West Pico PLUS y SuperSignal™ West Femto
Código de producto. 16224442 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml más 20 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16224442 500 ml más 20 ml 500 ml
1 options
Código de producto. 16224442 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A43840
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona sustratos de detección quimioluminiscentes para western blots de alta sensibilidad y rutinarios
SuperSignal™ Oeste Pico MÁS:
  • SuperSignal™ Oeste Pico El sustrato quimioluminiscente PLUS permite la detección de proteínas a niveles de picogramos a femtogramos mediante análisis Western blot.
  • Es lo mejor para aplicaciones rutinarias de western blotting, proporcionando una excelente intensidad de señal, sensibilidad y duración en una amplia gama de objetivos
  • Sensibilidad: sensibilidad de picogramo a femtogramo
  • Estabilidad: Estabilidad de la solución de trabajo durante 8 horas; Estabilidad del kit durante 1 año a temperatura ambiente
  • Compatibilidad: membranas de nitrocelulosa y PVDF
  • Duración de la señal: 6 a 24 horas
  • Concentración de anticuerpo primario recomendada: 1:1.000 – Dilución 1:5.000 (0,2 1, –0 μg/mL)
  • Concentración recomendada de anticuerpos secundarios: 1:20.000 – Dilución 100.000 (10 –50 ng/ml)
SuperSignal™ West Femto:
  • El™ sustrato quimioluminiscente femto SuperSignal West es un sustrato quimioluminiscente mejorado y ultrasensible (ECL ) sustrato para la detección de niveles bajos de proteína en femtogramos mediante análisis Western blot con la enzima peroxidasa de rábano picante (HRP)
  • Se ha optimizado para detectar objetivos de baja abundancia y/o difíciles de detectar
  • Sensibilidad: femtogramo bajo (zeptomol medio)
  • Estabilidad: Estabilidad de la solución de trabajo durante 8 horas, estabilidad del kit durante 1 año a 4 °C.
  • Compatibilidad: membranas de nitrocelulosa y PVDF
  • Duración de la señal: hasta 8 horas
  • Concentración de anticuerpo primario recomendada: 1:5000 – Dilución 1:100.000 (–10.200 ng/ml)
  • Concentración recomendada de anticuerpos secundarios: 1:100.000 – Dilución 1:500.000 (2 –10 ng/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sustrato de HRP
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Cantidad 500 ml más 20 ml
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente y 4 °C