Learn More
Thermo Scientific™ Sustrato de máxima sensibilidad SuperSignal™ West Femto
Código de producto. 10391544 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 ml
100 mL
200 ml
Tamaño de la unidad:
100 ML
20 ml
200 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10391544 20 ml 20 ml
11859290 100 mL 100 ML
10095983 200 ml 200 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10391544 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 34094
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    143.65€ / 20 ml
    Ahorro 19.35€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sustrato de HRP quimioluminiscente mejorado (ECL) ultrasensible para la detección de bajos niveles de femtograma mediante análisis western blotting.
El sustrato SuperSignal West Femto de Thermo Scientific™ es un sustrato quimioluminiscente mejorado ultrarsensible (sustrato ECL) para la detección de la actividad de la peroxidasa a partir de anticuerpos conjugados con HRP y sondas en western blotting.
El sustrato de máxima sensibilidad para el sustrato SuperSignal West Femto es un sistema de sustratos quimioluminiscentes ultra sensibles para western blotting con enzima peroxidasa de rábano picante (HRP). El kit de sustrato permite la detección de bajas cantidades de femtogramos (esto es, medio zeptomol) de proteína depositadas en la membrana de nitrocelulosa o PVDF y sondeadas con los correspondientes anticuerpos primarios y secundarios. Cuando se combinan con concentraciones de anticuerpos optimizadas y tampones bloqueantes, el sustrato SuperSignal West Femto permite la detección de proteínas objetivo en cantidades que son pequeñas para ser vistas con los sustratos ECL habituales.
Características destacadas:
  • Sustrato de ECL – sustrato quimioluminiscente mejorado para la detección de la actividad de la peroxidasa de rábano picante (HRP) de anticuerpos y otras sondas de inmunotransferencia (Western blot).
  • Sensibilidad: detecta bajas cantidades de femtogramos (medio zeptomol) de proteínas en bandas en nitrocelulosa o membranas PVDF
  • Cuantitativo: produce una señal cuantitativa que se puede medir a través de dos órdenes de magnitud
  • Ahorros en anticuerpos: optimizados para concentraciones de anticuerpos muy diluidas; permite diluir anticuerpos primarios de 5000 a 100 000 veces, y anticuerpos secundarios de 100 000 a 500 000 veces (a partir de solución madre de 1 mg/ml)
  • Señal intensa: fácil de capturar una imagen por exposición a película de autorradiografía o a través de una cámara CCD o imágenes del sistema similares
  • Excelente duración de la señal: 8 horas de luminosidad útil en condiciones óptimas
  • Reactivo estable: componentes del kit son estables durante 1 año a 4 °C o 6 meses a temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sustrato
Método de detección Quimioluminiscente
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos SuperSignal
Cantidad 20 ml
Substrate Peroxidasa de rábano picante
Concentraciones de anticuerpos recomendadas 2°: 1:100-500.000 (de 2 a 10 ng/ml), 1°: 1:5000 (de 10 a 200 ng/ml)
Sensibilidad nivel bajo de femtograma
Duración de la señal De 6 a 8 h
Suficiente para 2 transferencias en minigel, 200 cm cuadrados de membrana
Contenido del kit Luminol/potenciador, 10 ml, Tampón de peróxido estable, 10 ml
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 2 blots de minigel; 200 cm2 de membrana
• Luminol/potenciador, 10 ml
• Tampón de peróxido estable, 10 ml
Almacenar los reactivos a 4 °C.