Learn More
Thermo Scientific™ Sustrato de duración ampliada SuperSignal™ West Dura
Código de producto. 10220294 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
100 ml
200 ml
4 x 100 mL
4 x 200 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
20 ml
200 ml
paquete de 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10220294 200 ml 200 ml
10445345 100 ml 100 ml
15523207 4 x 100 mL paquete de 4
15533207 4 x 200 mL paquete de 4
10398773 20 mL 20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10220294 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 34076
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    800.00€
    687.65€ / 200 ml
    Ahorro 112.35€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sustrato de peroxidasa de rábano picante (HRP) con quimioluminiscencia mejorada (ECL) basado en luminol ideal para western blottings cuantitativos con luminosidad estable para la detección con nivel femtograma medio para análisis western blotting.
El sustrato de duración ampliada Thermo Scientific™ SuperSignal West Dura es un sustrato de peroxidasa de rábano picante (HRP) con quimioluminiscencia mejorada (ECL) basado en luminol ideal para western blottings cuantitativos con luminosidad estable para la detección con nivel femtograma medio para análisis western blotting.
El sustrato de duración ampliada SuperSignal West para HRP está optimizado para alta sensibilidad y larga duración de la señal, lo que hace que sea ideal para sistemas de detección basados en cámaras CCD refrigeradas y cuantificación. A diferencia de los sustratos con señales que disminuyen a niveles apenas detectables en 30–60 minutos, la señal producida con el sustrato quimioluminiscente SuperSignal West Dura es estable durante 24 horas, lo que permite varias exposiciones de película o cámara.
Entre las características del sustrato de duración ampliada SuperSignal West Dura se incluyen:
  • Sensibilidad: femtograma medio
  • Estabilidad: estabilidad de la solución de trabajo de 24 horas; estabilidad del kit de 1 año a temperatura ambiente
  • Compatibilidad: con membranas de nitrocelulosa y PVDF
  • Duración de la señal: 24 horas
  • Concentración recomendada de anticuerpos primarios: Dilución 1:1000–1:50 000 (0,02–1,0 µg/ml)
  • Concentración recomendada de anticuerpos secundarios: Dilución 1:50 000–1:250 000 (4–20 ng/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sustrato
Método de detección Quimioluminiscente
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos SuperSignal
Cantidad 200 ml
Substrate Peroxidasa de rábano picante
Concentraciones de anticuerpos recomendadas 2°: 1:50-250.000 (de 4 a 20 ng/ml), 1°: 1:5000 (0,02-1 μg/ml)
Sensibilidad nivel medio de femtograma
Duración de la señal 24 h
Suficiente para 25 transferencias de minigel, 2000 cm cuadrados de membrana
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 25 blots de minigel; 2000 cm2 de membrana
• Luminol/potenciador, 100 ml
• Tampón de peróxido estable, 100 ml
Almacenar a temperatura ambiente.