Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Atto Ultimate Sensitivity Substrate
Código de producto. 17181819 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 ml
100 ml
200 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
20 ml
200 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17181819 100 ml 100 ml
16425284 20 ml 20 ml
16595740 200 ml 200 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17181819 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A38555
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00€
    448.65€ / 100 ml
    Ahorro 61.35€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El sustrato de máxima sensibilidad SuperSignal™ West Atto es un sustrato quimioluminiscente mejorado (ECL) para detectar proteínas de alto attogramo y proporcionar un alto nivel de sensibilidad, así como las mejores relaciones señal-ruido en comparación con otros sustratos disponibles de peroxidasa de rábano picante (HRP) de alto rendimiento disponibles en el mercado.
  • Sensibilidad: bajo-femtograma a alto-attograma
  • Estabilidad: ocho horas para la solución de trabajo y un año para el kit a 4 °C
  • Compatibilidad: con membranas de nitrocelulosa y PVDF
  • Duración de la señal: hasta cuatro horas
  • Concentración recomendada de anticuerpos primarios: dilución de 1:1000 a 1:5000 (de 0,2 a 1,0 µg/ml)
  • Concentración recomendada de anticuerpos secundarios: dilución de 1:100 000 a 1:250 000 (de 4 a 10 ng/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sustrato
Método de detección Quimioluminiscente
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos SuperSignal
Cantidad 100 ml
Substrate Peroxidasa de rábano picante
Sensibilidad Nivel bajo de femtogramo a nivel alto de attogramo
Suficiente para 12 transferencias en minigel, 1000 cm cuadrados de membrana
Contenido y almacenamiento • Solución de sustrato, 50 ml
• Solución de peróxido estable, 50 ml
Suficiente para 12 blots de minigel; 1000 cm2 de membrana.
Almacenar los reactivos a 2-8 °C.
Condiciones de envío Hielo húmedo