Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Molecular Weight Protein Ladder
Código de producto. 10755869 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 μl
Tamaño de la unidad:
250 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10755869 250 μl 250 microlitros
1 options
Código de producto. 10755869 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 84785
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Mezcla de proteínas recombinantes lista para usar (de 20 a 150 kDa) con lugares de unión de IgG para sistemas quimioluminiscentes, fluorescentes, cromogénicos u otros sistemas de detección.
Los patrones proteicos de peso molecular Thermo Scientific™ SuperSignal (de 20 a 150 kDa) son una mezcla de proteínas recombinantes lista para usar con lugares de unión de IgG que ofrecen unas intensidades de banda fiables y proporcionales en geles teñidos y en inmunoblots desarrollados con sistemas quimioluminiscentes, fluorescentes, cromogénicos u otros sistemas de detección.
Los patrones proteicos de peso molecular SuperSignal y los patrones proteicos de peso molecular mejorados SuperSignal contienen una mezcla estabilizada lista para usar de ocho proteínas recombinantes, cuyo tamaño oscila entre 20 y 150 kDa. Estas proteínas recombinantes se unen a anticuerpos utilizados en Western blot a través de un lugar de unión de IgG. A continuación, los marcadores de proteínas pueden visualizarse bien utilizando sustratos adecuados para anticuerpos etiquetados con enzimas o bien a través de anticuerpos fluorescentes marcados con colorantes. La mezcla de marcador de peso molecular también contiene un colorante de seguimiento especial rosado para vigilar el proceso de electroforesis y la transferencia de membrana sin necesidad de marcadores coloreados adicionales. Los patrones son compatibles con membranas de nitrocelulosa y PVDF, con varios tampones bloqueantes y con muchos otros métodos de detección.
Se ofrecen dos versiones del patrón. La fórmula normal es adecuada para utilizarse con la mayoría de los anticuerpos policlonales de conejo y con otros anticuerpos policlonales que no sean de ratón. La fórmula del patrón mejorado está concebida especialmente para aplicaciones que requieran anticuerpos monoclonales de ratón y experimentos en los que se utilicen concentraciones muy diluidas de anticuerpos.
Características destacadas:
  • Listo para usar: el formato líquido está listo para cargar y no requiere ebullición
  • Visualización directa: permite ver bandas de marcadores con tinciones de gel y reactivos de detección de inmunotransferencia
  • Consistente: intensidad uniforme de la banda, independientemente del método de detección
  • Compatible: versión mejorada para compatibilidad con anticuerpos primarios monoclonales de ratón
  • Tamaños de marcador sencillos: los pesos moleculares de las bandas son divisibles por 10 K, lo que los hace más fáciles de recordar
  • Estable: almacenamiento a largo plazo a -20°C, tres meses a 4°C o un mes a temperatura ambiente
Características adicionales:
  • Las masas moleculares incluidas en estos estándares son 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 y 150 kDa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contenido: un vial de 250 μl
Tampón de almacenamiento: 62,5 mm de Tris-H3PO4 (pH de 7,5 a 25 °C), 1 mm de EDTA, SDS al 2 %, 10 mm de DTT, 1 mm de NaN3 y glicerol al 33 %
Almacenamiento: Al recibirlo, almacénelo en -20°C para el almacenamiento a largo plazo, o tres meses en 4°C o un mes en el ambiente
Método de detección Sistema de detección definido por el usuario
Number of Markers 8
Listo para cargar Sí
Intervalo de tamaños De 20 a 150 kDa
Compatibilidad del gel Geles Bolt™ Bis-Tris Plus, Geles de tricina Novex™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles de Tris-acetato NuPAGE™, geles SDS-PAGE
Peso molecular 150, 100, 80, 60, 50, 40, 30, 20 kDa
Cantidad 250 μl
Condiciones de envío Hielo húmedo
Línea de productos SuperSignal
Tipo de producto Marcadores moleculares de proteínas
Stain Type Sin teñir
System Type Western Blotting, SDS-PAGE