Learn More
Thermo Scientific™ Sustrato quimioluminiscente para ELISA SuperSignal™ Pico
Código de producto. 10475775 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit de 100 ml
Kit de 250 ml
Contenido del kit:
Tampón de peróxido estable, 125 ml, Luminol/potenciador, 125 ml
Tampón de peróxido estable, 50 ml, Luminol/potenciador, 50 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Contenido del kit Tamaño de la unidad
10475775 Kit de 250 ml Tampón de peróxido estable, 125 ml, Luminol/potenciador, 125 ml 250 ml
10185663 Kit de 100 ml Tampón de peróxido estable, 50 ml, Luminol/potenciador, 50 ml 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10475775 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 37069
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Sustrato HRP optimizado para generar una señal de luz intensa y proporcionar un rendimiento excepcional en ensayos basados en luminómetros.
El sustrato quimioluminiscente Thermo Scientific™ SuperSignal ELISA Pico está optimizado para que genere una señal de luz intensa y proporcione un rendimiento excepcional en ensayos basados en luminómetros.
El sustrato SuperSignal ELISA Pico proporciona una detección quimioluminiscente de la actividad de peroxidasa de rábano picante (HRP) para métodos ELISA basados en sondas y anticuerpos conjugados con HRP. Estos ELISA pueden tener lugar en un tubo de ensayo o en una microplaca, y se cuantifican midiendo las unidades de luz relativa (RLU) en un luminómetro.
Características destacadas:
  • Generación de luz inmediata: la señal intensa se produce inmediatamente a temperatura ambiente o a 37 °C
  • Alta relación señal-ruido: fondo mínimo
  • Sensibilidad de bajo nivel de picogramos: detecta proteínas en sus ELISA hasta niveles de picogramo
  • Almacenamiento a temperatura ambiente: un producto uniforme cuando se transporta a temperatura ambiente y no es necesario almacenarlo a 4 °C
  • Estabilidad de la solución de trabajo de 8 horas: rendimiento uniforme de la solución de trabajo durante un periodo de 8 horas con una disminución de solo el 10 % en actividad a las 24 horas
  • Flexible: la señal se puede leer placas opacas negras o blancas
  • Emite luz a 425 nm: mensurable con luminómetros
Incluye:
Solución de luminol/potenciador (125 ml); tampón de peróxido estable (125 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sustrato ELISA
Cantidad Kit de 250 ml
Método de detección Quimioluminiscente
Línea de productos SuperSignal
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Tipo de sustrato HRP (peroxidasa de rábano picante)
Contenido del kit Tampón de peróxido estable, 125 ml, Luminol/potenciador, 125 ml
Contenido y almacenamiento Al recibirlo, guarde el producto a temperatura ambiente. Producto enviado a temperatura ambiente. Introducción