Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ ELISA Femto Substrate
Código de producto. 11879310 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit de 100 ml
Kit de 250 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11879310 Kit de 100 ml 100 ml
10023983 Kit de 250 ml 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11879310 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 37075
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sustrato de HRP formulado para una detección de proteínas superior y una linealidad a niveles mínimos en aplicaciones ELISA quimioluminiscentes.
El sustrato de máxima sensibilidad para ELISA SuperSignal Femto de Thermo Scientific™ está formulado para una detección de proteínas superior y una linealidad a niveles mínimos en aplicaciones ELISA quimioluminiscentes.
El sustrato para ELISA SuperSignal Femto genera quimioluminiscencia detectable (luz) en un minuto tras la adición de HRP soluble en cantidades mínimas, lo cual permite ganar hasta 30 minutos por ensayo en comparación con los sustratos colorimétricos de ELISA. Esta función es ideal para aplicaciones de detección de alto rendimiento (HTS) en las que se pueden realizar hasta 100 000 ensayos diarios en equipos robóticos. Debido a que los periodos de incubación son a menudo un factor limitante en el desarrollo de ensayos automatizados rápidos, el sustrato para ELISA SuperSignal Femto es la opción lógica para las aplicaciones automatizadas de HTS.
Características destacadas:
  • Generación de luz inmediata: señal intensa generada inmediatamente tanto a temperatura ambiente como a 37 °C
  • Linealidad a niveles mínimos mejorada: fácil detección de cantidades bajas de proteínas con relaciones señal-ruido altas y linealidad a niveles mínimos de las curvas de respuesta y dosis
  • Alta sensibilidad: detección a nivel de femtogramos de proteínas objetivo
  • Reducción del tiempo de ensayo: la alta sensibilidad permite reducir las fases de incubación
  • Estabilidad: almacenamiento durante seis meses a temperatura ambiente o durante un mínimo de 12 meses a 4 °C con una estabilidad de la solución de trabajo de 6 horas
  • Emite luz a 425 nm: mensurable con luminómetros
Incluye:
Solución Luminol/potenciador; tampón de peróxido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sustrato ELISA
Cantidad Kit de 100 ml
Método de detección Quimioluminiscente
Línea de productos SuperSignal
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Tipo de sustrato HRP (peroxidasa de rábano picante)
Contenido y almacenamiento Estable durante un año a 4 °C o seis meses a temperatura ambiente. El producto se envía a temperatura ambiente.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Datenschutzrichtlinie.