Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ VILO™ Master Mix
Código de producto. 12033679
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
250 reacciones
50 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
250 reacciones
50 reacciones
500 reacciones
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
12033679 500 reacciones 500 reacciones
12013679 50 reacciones 50 reacciones
12023679 250 reacciones 250 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12033679 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 11755500
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Mezcla maestra SuperScript™ VILO™
La mezcla maestra SuperScript™ VILO™ es una premezcla de transcriptasa inversa sólida que contiene todo lo necesario para la transcripción inversa (RT) en un tubo. La mezcla maestra SuperScript™ VILO™ (entrada variable, salida lineal) empareja nuestra probada transcriptasa inversa SuperScript™ III con un tampón mejorado y el inhibidor de ribonucleasa recombinante RNaseOUT™ para ofrecer una síntesis de la primera cadena fiable y una mayor producción de ADNc a partir de una amplia gama de concentraciones de ARN de entrada. Esta versatilidad permite ofrecer una linealidad sin precedentes en toda la amplia gama de material de entrada y un mejor rango dinámico para ensayos de RT-PCR (qRT-PCR) cuantitativos. Características de la mezcla maestra SuperScript™ VILO™:
  • Sensible: linealidad de 1 pg a 2,5μg en una reacción de 20μl
  • Práctica: formato de un solo tubo; solo tiene que añadir ARN
  • Flexible: adecuada para métodos de detección de qPCR, como ensayos con SYBR™ verde y TaqMan™
  • Potente: gran producción de ADNc, idónea para archivado
  • Resultados consistentes en una variedad de concentraciones de ARN de entrada
    La mezcla maestra Superscript™ VILO™ Master Mix proporciona la capacidad de alta temperatura de la transcriptasa inversa™ SuperScript III en un formato optimizado. La mezcla maestra SuperScript™ VILO™ puede generar ADNc de primera cadena para usarlo en RT-PCR (qRT-PCR) cuantitativa real con cantidades muy bajas y muy altas de ARN de entrada (hasta 2,5 μg de ARN total en una reacción de 20 μl).
    Transcripción inversa fiable con protección de ARN a partir de ARN total
    Como la RT SuperScript™ III no se ve significativamente inhibida por el ARN de transferencia y ribosomal, se puede emplear para sintetizar ADNc de ARN total. La mezcla maestra SuperScript™ VILO™ también incluye el inhibidor de ribonucleasa recombinante RNaseOUT™ para proteger frente a la degradación de ARN objetivo debido a la contaminación por ribonucleasas. La sólida RT SuperScript™ III puede emplearse para sintetizar ADNc en un intervalo de temperatura de 42–55 °C.
    Amplia linealidad para menos diluciones con plantilla
    Obtenga la misma representación relativa en la plantilla de qPCR de ADNc, independientemente de la abundancia de genes. Durante la normalización, sitúe en fase lineal tanto el gen de interés como el gen de referencia para la síntesis de ADNc incluso si su abundancia difiere en el material de partida.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Concentración 5X
    Contenido y almacenamiento • La mezcla maestra SuperScript VILO contiene RT SuperScript III, inhibidor de la ribonucleasa recombinante RNaseOUT, proteína auxiliar exclusiva, cebadores aleatorios, dNTPs, MgCl2
    Almacénese en el congelador (entre -5 y -30° C).
    Método de detección PCR en tiempo real
    Formato Tubo
    GC-Rich PCR Performance Alto
    Velocidad de reacción 60 min
    Técnica Transcripción reversa
    Temperatura óptima de reacción 42 °C
    Cantidad 500 reacciones
    Transcriptasa inversa SuperScript III
    Actividad de la ribonucleasa H Reducido
    Condiciones de envío Hielo seco
    Para utilizar con (aplicación) Real Time PCR (qPCR)
    Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
    N.º de reacciones 500 reacciones
    Formato de reacción Master Mix
    Tipo de reactivo Transcripción reversa
    Tamaño (producto final) 10 kb o menos
    Material de partida ARN