Learn More
Invitrogen™ Kit de preamplificación de ADNc de baja entrada/célula única SuperScript™ IV
Código de producto. 17767433
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
192 reacciones
384 reacciones
48 reacciones
480 reacciones
96 reacciones
Tamaño de la unidad:
384 reacciones
48 reacciones
480 reacciones
96 reacciones
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
17767433 192 reacciones cada uno
17473802 48 reacciones 48 reacciones
17757433 96 reacciones 96 reacciones
17777433 384 reacciones 384 reacciones
17787433 480 reacciones 480 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17767433 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 11752192
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
The Invitrogen SuperScript IV Single Cell/Low Input cDNA PreAmp Kit is designed for efficient cDNA synthesis and amplification directly from intact single cells (1–1,000) or low amounts of total RNA (2 pg–10 ng).
  • Diseñado para una síntesis y amplificación eficaz del ADNc directamente desde células individuales intactas (de 1 a 1000) o cantidades bajas de ARN total (de 2 a 10 ng)
  • El kit contiene todos los componentes necesarios para realizar la lisis celular, la transcripción inversa (RT) y la amplificación por PCR en un práctico formato premezclado
  • Una combinación de enzimas superiores (transcriptasa inversa SuperScript IV y polimerasa Platinum SuperFi U) permite altos rendimientos, sensibilidad y precisión
  • Debido a los cortos tiempos de reacción y al mínimo tiempo de manipulación, este sencillo protocolo de preamplificación de un tubo se puede completar en poco más de dos horas
  • El ADNc global de alta calidad obtenido se puede utilizar para aplicaciones de secuenciación de próxima generación (NGS) o para análisis de expresión génica mediante PCR en tiempo real
  • Sensibilidad superior para la fácil detección de objetivos poco abundantes desde una sola célula o 2 pg de ARN total
  • ADNc de alta calidad para información de transcripción completa con cobertura uniforme
  • Preamplificación global compatible con análisis downstream por NGS o PCR en tiempo real
Cada paquete contiene:
  • Tampón de lisis 10X, 48 μl
  • Inhibidor de ARNasa, 19 μl
  • Captura de oligonucleótido, 48 μl
  • Mezcla maestra de síntesis de ADNc 4X SuperScript IV, 240 μl
  • Oligonucleótido de conmutación de plantillas, 48 μl
  • Mezcla maestra de preamplificación 2X Platinum SuperFi U, 2 x 1,2 ml
  • Cebador de preamplificación, 48 μl
  • Agua, sin nucleasas, 2 x 1,25 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento
Cuatro paquetes, cada uno de los cuales contiene:
• Tampón de lisis 10X (48 μl)
• Inhibidor de ARNasa (19 μl)
• Captura de oligonucleótido (48 μl)
• Mezcla maestra de síntesis de ADNc SuperScript IV 4X (240 μl)
• Oligonucleótido de conmutación de plantillas (48 μl)
• Mezcla maestra de preamplificación 2X Platinum Superfi U (2 x 1,2 ml)
• Cebador de preamplificación (48 μl)
• Agua sin nucleasas (2 x 1,25 ml)
Almacenar de –25 °C a –15 °C.
Formato Kit
GC-Rich PCR Performance Alto
Polimerasa ADN polimerasa Platinum SuperFi U
Velocidad de reacción 30 min
Técnica Reverse Transcription, Preamplification
Temperatura óptima de reacción 50 °C
Cantidad 192 reactions
Transcriptasa inversa SuperScript IV
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación de última generación (NGS), PCR en tiempo real (PCRq)
Tipo de producto final PCR amplificada, ADNc
N.º de reacciones 192 reacciones
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) 10 kb o menos
Material de partida Células o ARN