Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ IV RT Reaction Buffer
Código de producto. 15658068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15658068 5 x 1 ml paquete de 5
1 options
Código de producto. 15658068 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 18090050B
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
El tampón de reacción RT SuperScript™ IV es para un uso con la transcriptasa inversa SuperScript™ IV.
SuperScript IV RT Reaction Buffer is included with, and designed for use with, SuperScript IV Reverse Transcriptase. This buffer is optimized to give robust and reliable cDNA synthesis. In cases where additional quantity is required, SuperScript IV RT Reaction Buffer is made available here in a stand-alone format.
Se incluye con la transcriptasa, pero está disponible por separado aquí. El tampón está optimizado para proporcionar una síntesis de ADNc sólida y fiable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5X
Para utilizar con (aplicación) Transcripción reversa
Cantidad 5 x 1 ml
Incluye
• Tampón de reacción RT Superscript IV (5 x 1 ml)
Almacenar a –20 °C.