Learn More
Invitrogen™ Transcriptasa inversa SuperScript™ IV
Descripción
La transcriptasa inversa (RT) SuperScript™ IV ha mejorado significativamente con respecto a SuperScript III en términos de resistencia al inhibidor, capacidad de procesamiento y velocidad de reacción, al tiempo que conserva todas las ventajas de la enzima anterior, incluidos el aumento de la termoestabilidad, la síntesis de ADNc de longitud completa altamente eficaz y la reducción de la actividad ARNasa. La RT SuperScript IV está diseñada para proporcionar una síntesis fiable, uniforme y rápida de ADNc en presencia de inhibidores que se encuentran en una gran variedad de muestras que provocan que otras RT disponibles actualmente resulten ineficaces.
La RT SuperScript IV es la mejor elección para todas las aplicaciones de transcripción inversa y reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) y qRT-PCR de la familia de productos SuperScript Se recomienda especialmente cuando la reproducibilidad y la fiabilidad son el principal objetivo y cuando los inhibidores de la muestra de ARN pueden interferir en la síntesis de ADN complementario, lo que provocaría sesgos en los estudios de expresión génica.
Entre las características de la transcriptasa inversa SuperScript IV se incluyen las siguientes:
Fuente
Purificada a partir de E. coli que expresa el gen pol de M-MLV, modificada para aumentar la termoestabilidad, la vida media, la procesividad, la resistencia a los inhibidores y para reducir la actividad de la ARNasa H.
Pruebas de rendimiento y de calidad
Ensayos de endodeoxyribonucleasa, exodeoxyribonucleasa y ribonucleasa; y de rendimiento y longitud del producto de ADNc.
Definición de la unidad
Una unidad de SuperScript IV RT es la cantidad de enzima necesaria para incorporar 1 nmolo de desoxirribonucleótido en el material ácido precipitable en 10 minutos a 37 °C utilizando poli(A) oligo(DT) 12 - 18 como plantilla / primer.
Condiciones de reacción unitarias
50 mm Tris-HCl (pH 8,3), 4 mm MgCl2, 10 mm DTT, 50 mm KCl, 0,5 mm dTTP, 0,4 MBq/ml [3H]-dTTP, 0,4 mm poli(A) oligo (DT) 12-18 y enzima en 20 μl durante 10 minutos a 37 °C.
La RT SuperScript IV es la mejor elección para todas las aplicaciones de transcripción inversa y reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) y qRT-PCR de la familia de productos SuperScript Se recomienda especialmente cuando la reproducibilidad y la fiabilidad son el principal objetivo y cuando los inhibidores de la muestra de ARN pueden interferir en la síntesis de ADN complementario, lo que provocaría sesgos en los estudios de expresión génica.
Entre las características de la transcriptasa inversa SuperScript IV se incluyen las siguientes:
- Mejora significativa de la resistencia a una gran variedad de inhibidores que pueden interferir con la síntesis de ADNc
- Síntesis de ADNc sólida y específica en una amplia gama de tipos de muestras
- Reacción de la transcriptasa inversa más rápida que reduce el tiempo de incubación de > 50 minutos a 10 minutos
- Capacidad de procesamiento significativamente mejor en comparación con la RT SuperScript III
Fuente
Purificada a partir de E. coli que expresa el gen pol de M-MLV, modificada para aumentar la termoestabilidad, la vida media, la procesividad, la resistencia a los inhibidores y para reducir la actividad de la ARNasa H.
Pruebas de rendimiento y de calidad
Ensayos de endodeoxyribonucleasa, exodeoxyribonucleasa y ribonucleasa; y de rendimiento y longitud del producto de ADNc.
Definición de la unidad
Una unidad de SuperScript IV RT es la cantidad de enzima necesaria para incorporar 1 nmolo de desoxirribonucleótido en el material ácido precipitable en 10 minutos a 37 °C utilizando poli(A) oligo(DT) 12 - 18 como plantilla / primer.
Condiciones de reacción unitarias
50 mm Tris-HCl (pH 8,3), 4 mm MgCl2, 10 mm DTT, 50 mm KCl, 0,5 mm dTTP, 0,4 MBq/ml [3H]-dTTP, 0,4 mm poli(A) oligo (DT) 12-18 y enzima en 20 μl durante 10 minutos a 37 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 200 U/μl |
| Contenido y almacenamiento | La RT SuperScript™ IV (40 000 unidades totales a 200 U/μl), 4 × 50 μl Tampón RT 5X, 1 ml 0,1 mM de DTT, 500 μl Almacenar entre -5 y -30 °C. |
| Formato | Stand-alone Enzyme |
| GC-Rich PCR Performance | High |
| Velocidad de reacción | 10 min |
| Técnica | Transcripción reversa |
| Temperatura óptima de reacción | 50 °C |
| Cantidad | 4 x 10.000 unidades |
| Transcriptasa inversa | SuperScript IV |
| Actividad de la ribonucleasa H | Reducido |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- SuperScript IV Reverse Transcriptase
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,4-dimercapto-2,3-butanediol