Learn More
Invitrogen™ Sistema de RT-PCR SuperScript™ IV de un paso
Código de producto. 15781999
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Kit only
Kit with ezDNase
N.º de reacciones:
100 reacciones
25 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
25 reacciones
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye N.º de reacciones Tamaño de la unidad
15781999 Kit only 100 reacciones cada uno
15814182 Kit only 25 reacciones 25 reacciones
15895891 Kit with ezDNase 25 reacciones 25 reacciones
15850233 Kit with ezDNase 100 reacciones 100 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15781999 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12594100
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Includes
  • SuperScript IV RT Mix, 12.5µL
  • 2X Platinum SuperFi RT-PCR Master Mix, 625µL
  • Nuclease-free water, 1.25mL
Permite una RT-PCR más rápida y mejor.
The Invitrogen SuperScript One-Step RT-PCR System, available with or without ezDNase, combines the high processivity of SuperScript IV Reverse Transcriptase (RT) with the high-fidelity of Platinum SuperFi DNA Polymerase to provide unmatched one-step RT-PCR performance. With this convenient one-step formulation plus gene-specific primers, you can perform both cDNA synthesis from total RNA or mRNA and PCR amplification in a single tube.
El sistema de RT-PCR de un paso Invitrogen ™SuperScript™ IV combina la transcriptasa inversa (RT) Invitrogen™SuperScript™ IV de alta procesividad y la ADN polimerasa Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ de alta fidelidad para proporcionar un rendimiento de RT-PCR de un paso sin precedentes. Con esta práctica formulación en un solo paso, puede realizar tanto la síntesis de ADNc a partir de ARN total o ARNm como la amplificación de PCR en un solo tubo, utilizando primers específicos de genes.
  • Mecanismo de activación bifásico de inicio en caliente para una alta especificidad, rendimiento y configuración a temperatura ambiente
  • Rendimiento superior con sensibilidad de hasta 0,01 pg de ARN, longitud objetivo de hasta 13,8 kb y protocolo RT-PCR de un paso más rápido
  • Detección fiable de objetivo incluso con muestras de ARN de pureza subóptima
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento
• Mezcla SuperScript IV RT (50 μl)
• Mezcla maestra de RT-PCR 2X Platinum SuperFi (2 x 1,25 ml)
• Agua sin nucleasas (2 x 1,25 ml)
Almacenar a –20 °C.
Método de detección Gel Electrophoresis
Formato Kit
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR RT-qPCR de 1 paso
Polimerasa Platinum SuperFi
Velocidad de reacción 10 min
Técnica RT-PCR de 1 pasos
Temperatura óptima de reacción De 45 °C a 60 °C
Cantidad 1 Ea.
Transcriptasa inversa SuperScript IV
Actividad de la ribonucleasa H Reducido
Condiciones de envío Hielo seco
Tipo de producto final PCR amplificada, ADNc
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 100 reacciones
Formato de reacción Mezcla maestra
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) Hasta 14 kb
Material de partida ARN
Incluye Kit only