Learn More
Invitrogen™ Sistema de síntesis de primera cadena SuperScript™ IV
Código de producto. 16397225
Change view
Click to view available options
Incluye:
Kit only
Kit with ezDNase
N.º de reacciones:
200 reacciones
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
200 reacciones
200 tests
50 reacciones
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye N.º de reacciones unitSize
16397225 Kit with ezDNase 50 reacciones 50 reacciones
15327696 Kit only 50 reacciones 50 reacciones
15337696 Kit only 200 reacciones 200 reacciones
16272082 Kit with ezDNase 200 reacciones 200 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16397225 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 18091150
Edge
Optimizado para la síntesis de ADNc de primera cadena a partir de poli(A)+ purificado o ARN total.
  • El kit incluye la transcriptasa inversa SuperScript IV (RT), un mutante MMLV patentado que produce una síntesis sólida y fiable de ADNc en reacciones de transcriptasa inversa, y DNAasa ez para eliminar la posible contaminación de ADN genómico
  • El sistema ha mejorado ostensiblemente en comparación con el sistema basado en SuperScript III en resistencia al inhibidor, capacidad de procesamiento y velocidad de reacción, al tiempo que conserva todas las ventajas del sistema anterior, incluido el aumento de la termoestabilidad, la síntesis de ADNc de longitud completa altamente eficaz y la reducción de la actividad de ARNasa
  • Diseñada para proporcionar una síntesis fiable, uniforme y rápida de ADNc en presencia de inhibidores que se encuentran en una amplia variedad de muestras, lo que hace que otras RT disponibles actualmente resulten ineficaces.
  • Contiene todos los componentes necesarios para las reacciones de transcriptasa inversa, además de un gen de control adicional y cebadores, y proporciona flexibilidad para personalizar la configuración de la transcriptasa inversa
  • Se incluye la DNAasa ez para la extracción del ADN genómico
  • El paso de eliminación de ADN genómico simplificado reduce considerablemente el tiempo de todo el protocolo de transcripción inversa y reduce la variación posible en la expresión génica debido a la pérdida de ARN o de daños durante el tratamiento convencional con ADNasa
  • Ideal cuando la reproducibilidad y la fiabilidad son el principal objetivo y cuando los inhibidores de la muestra de ARN pueden interferir en la síntesis de ADN complementario, lo que provocaría sesgos en los estudios de expresión génica
  • Mejora de la resistencia a una gran variedad de inhibidores que pueden interferir con la síntesis de ADNc
  • Síntesis de ADNc sólida y específica en una amplia gama de tipos de muestras
  • Reacción más rápida de la transcriptasa inversa que reduce el tiempo de incubación desde >50 min a 15 min, incluida la eliminación simplificada del ADN genómico
Fuente de la enzima
Purificada a partir de E. coli que expresa el gen pol de M-MLV, modificada para aumentar la termoestabilidad, la semivida, la capacidad de procesamiento y la resistencia a inhibidores, así como para reducir la actividad de la ARNasa H.
Pruebas de rendimiento y calidad
Ensayos de exodesoxirribonucleasa, endodesoxirribonucleasa y ribonucleasa; y producción y longitud del producto ADNc.
Definición de unidad
Una unidad de transcriptasa inversa SuperScript IV es la cantidad de enzima necesaria para incorporar 1 nmol de desoxirribonucleótido en material precipitable en ácido en 10 min a 37 °C mediante poli(A)oligo(dT)12-18 como molde/cebador.
Condiciones de reacción de la unidad
50 mm de Tris-HCl (pH 8,3), 4 mm de MgCl2, 10 mm de DTT, 50 mm de KCl, 0,5 mm de dTTP, 0,4 MBq/ml [3H]-dTTP, 0,4 mm de poli(A) oligo (dT)12-18 y enzima en 20 μl durante 10 min a 37 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento
• Oligo(dT)20, 50 μl (50 μM)
• Hexámeros aleatorios, 250 μl (50 ng/μl)
• Tampón 5X RT, 1 ml
• DTT, 250 μl (0,1 M)
• Mezcla de dNTP, 250 μl (10 mM)
• SuperScript IV RT, 50 μl (200 U/μl)
• Inhibidor de ribonucleasa, 100 μl (40 U/μl)
• ARNasa E. coli H, 50 μl (2 U/μl)
• Agua tratada con DEPC, 1,2 ml
• ARN total de HeLa, 20 μl (10 ng/μl)
• Cebador de control de detección, 25 μl (10 μM)
• Cebador de control antidetección, 25 μl (10 μM)
• Enzima ezDNase, 50 μl
• Tampón 10X ezDNase, 100 μl
• Agua sin nucleasas, 1,25 ml
Almacenar todos los componentes entre –30 °C y –5 °C.
Formato Kit
GC-Rich PCR Performance Alto
Velocidad de reacción 10 min
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción 50 °C
Cantidad Each
Transcriptasa inversa SuperScript IV
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
N.º de reacciones 50 reacciones
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) Hasta 12,3 kb
Material de partida ARN
Incluye Kit with ezDNase