Learn More
Invitrogen™ SuperMix de síntesis de primera cadena SuperScript™ III para qRT-PCR
Descripción
SuperScript III First-Strand Synthesis SuperMix for qRT-PCR provides the high-temperature capability of SuperScript III Reverse Transcriptase in an optimized SuperMix format for the synthesis of first-strand cDNA for use in real-time quantitative RT-PCR (qRT-PCR). The simple, time-saving reaction set-up uses just two tubes: a 2X reaction mix and an enzyme mix.
La mezcla de enzimas de transcriptasa inversa
SuperScript® III, incluida en la mezcla de enzimas RT, es una versión de M-MLV RT que se ha diseñado para reducir la actividad de ARNasa H y proporcionar una mayor estabilidad térmica. La enzima se puede utilizar para sintetizar ADNc en un intervalo de temperatura de 42–60°C, y proporcionar una mayor especificidad, mayor producción de ADNc y más cantidad de producto de cadena completa que otras transcriptasas inversas. Como la transcriptasa inversa SuperScript® III no se ve significativamente inhibida por el ARN de transferencia y ribosómico, se puede emplear para sintetizar ADNc de ARN total. RNaseOUT™ El inhibidor de ribonucleasa recombinante, también incluido en la mezcla de enzimas, es una proteína inhibidora de la ARNasa que protege contra la degradación del ARN objetivo debido a la contaminación por ribonucleasa de la preparación del ARN.
Mezcla de reacción
La mezcla de reacción RT 2X incluye oligo(dT)20, hexamers aleatorios, MgCl2y dNTP en una formulación tampón que ha sido optimizada para qRT-PCR. ARNasa H E. coli se suministra como un tubo independiente en el kit para eliminar la plantilla de ARN de la molécula híbrida ADNc:ARN después de la síntesis de la primera cadena. Se ha demostrado que esto aumenta la sensibilidad de qRT-PCR.
Uso de SuperMix de síntesis de primera cadena SuperScript® III
Esta formulación de SuperMix se puede utilizar para cuantificar menos de 10 copias de un gen objetivo en qRT-PCR, con un amplio rango dinámico que admite una cuantificación precisa de ARNm de alto número de copias de hasta µ1 g de ARN total Los reactivos se proporcionan para reacciones de transcriptasa inversa 50 o 250 de 20 µl cada uno.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • Mezcla de reacción RT 2X (2 x 1,25 ml) |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formato | Mezcla maestra |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Velocidad de reacción | 30 min |
| Técnica | Transcripción reversa |
| Temperatura óptima de reacción | 50 °C |
| Cantidad | 250 reacciones |
| Transcriptasa inversa | SuperScript III |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Mostrar más |