Learn More
Invitrogen™ SuperMix de síntesis de primera cadena SuperScript™ III para qRT-PCR
Código de producto. 10246902
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
250 reacciones
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
250 reacciones
50 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
10246902 50 reacciones 50 reacciones
10338102 250 reacciones 250 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10246902 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 11752050
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona la capacidad de alta temperatura de la transcriptasa inversa SuperScript III en un formato SuperMix optimizado para generar la primera cadena de ADNc para su uso en RT-PCR cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR).
SuperScript III First-Strand Synthesis SuperMix for qRT-PCR provides the high-temperature capability of SuperScript III Reverse Transcriptase in an optimized SuperMix format for the synthesis of first-strand cDNA for use in real-time quantitative RT-PCR (qRT-PCR). The simple, time-saving reaction set-up uses just two tubes: a 2X reaction mix and an enzyme mix.
SuperScript® III First-Strand Synthesis SuperMix para qRT-PCR proporciona la capacidad de alta temperatura de la transcriptasa inversa SuperScript® III en un formato SuperMix optimizado para la síntesis de la primera cadena de ADNc para su uso en RT-PCR cuantitativo en tiempo real (qRT-PCR). La sencilla configuración de la reacción, que ahorra tiempo, utiliza solo dos tubos: una mezcla de reacción 2X y una mezcla de enzimas.
La mezcla de enzimas de transcriptasa inversa
SuperScript® III, incluida en la mezcla de enzimas RT, es una versión de M-MLV RT que se ha diseñado para reducir la actividad de ARNasa H y proporcionar una mayor estabilidad térmica. La enzima se puede utilizar para sintetizar ADNc en un intervalo de temperatura de 42–60°C, y proporcionar una mayor especificidad, mayor producción de ADNc y más cantidad de producto de cadena completa que otras transcriptasas inversas. Como la transcriptasa inversa SuperScript® III no se ve significativamente inhibida por el ARN de transferencia y ribosómico, se puede emplear para sintetizar ADNc de ARN total. RNaseOUT™ El inhibidor de ribonucleasa recombinante, también incluido en la mezcla de enzimas, es una proteína inhibidora de la ARNasa que protege contra la degradación del ARN objetivo debido a la contaminación por ribonucleasa de la preparación del ARN.
Mezcla de reacción
La mezcla de reacción RT 2X incluye oligo(dT)20, hexamers aleatorios, MgCl2y dNTP en una formulación tampón que ha sido optimizada para qRT-PCR. ARNasa H E. coli se suministra como un tubo independiente en el kit para eliminar la plantilla de ARN de la molécula híbrida ADNc:ARN después de la síntesis de la primera cadena. Se ha demostrado que esto aumenta la sensibilidad de qRT-PCR.
Uso de SuperMix de síntesis de primera cadena SuperScript® III
Esta formulación de SuperMix se puede utilizar para cuantificar menos de 10 copias de un gen objetivo en qRT-PCR, con un amplio rango dinámico que admite una cuantificación precisa de ARNm de alto número de copias de hasta µ1 g de ARN total Los reactivos se proporcionan para reacciones de transcriptasa inversa 50 o 250 de 20 µl cada uno.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento
• Mezcla de reacción RT 2X (500 μl)
• Mezcla de enzimas RT (100 μl)
• ARNasa de E. coli (50 μl)
Almacenar a –20 °C.
Método de detección Sonda de cebado
Formato Mezcla maestra
GC-Rich PCR Performance Alto
Velocidad de reacción 30 min
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción 50 °C
Cantidad 50 reacciones
Transcriptasa inversa SuperScript III
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
N.º de reacciones 50 reacciones
Formato de reacción Mezcla maestra
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Material de partida ARN