Learn More
Thermo Scientific™ Agitador de placas calefactoras SuperNuova+™, ambiente a 400 °C, cerámica
Código de producto. 15413620 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la placa superior:
Aluminio
Cerámica
Tamaño:
10,25 x 10,25 in
7,25 x 7,25 in
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz
tipo de tapón:
UE/Reino Unido/AUS/CN
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material de la placa superior Tamaño Requisitos eléctricos tipo de tapón Tamaño de la unidad
15413620 Cerámica 7,25 x 7,25 in 230 V, 50/60 Hz UE/Reino Unido/AUS/CN cada uno
15433650 Cerámica 10,25 x 10,25 in 230 V, 50/60 Hz UE/Reino Unido/AUS/CN cada uno
15433620 Aluminio 7,25 x 7,25 in 230 V, 50/60 Hz UE/Reino Unido/AUS/CN cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15413620 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SP88857195
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00€
    1120.00€ / paquete de 1
    Ahorro 95.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Obtenga un rendimiento y una seguridad fiables, así como un funcionamiento sencillo.
Get reliable performance, dependable safety and simple operation with our new Thermo Scientific™ SuperNuova+™ stirring hotplate series . Units are available in two sizes, including a multi-position model with optimized controls and settings for applications that demand advanced precision.
Diseño intuitivo
  • Superficies en cerámica o aluminio
  • Pantalla LED de fácil lectura para calentamiento y agitación
  • Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
  • Capacidad para guardar el ajuste de temperatura
  • Sonda de temperatura opcional PT1000 y protección contra salpicaduras
  • Incluye: Sonda de temperatura PT100, varilla y pinzas
Tecnología avanzada
  • Stir-Trac es una tecnología innovadora que ofrece una agitación a baja velocidad, un control uniforme de la velocidad y un acoplamiento magnético más fuerte.
  • Sistema de advertencia Hot Top (superficie caliente) diseñado para proteger de las quemaduras accidentales que indica claramente el momento en que la superficie de calentamiento supera los 50 °C (122 °F)
Garantía:
Garantía de 3 año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Cerámica
Tensión 230 V
Incluye Cable de alimentación
Peso con embalaje (imperial) 12,3 lb
Peso con embalaje (métrico) 5,6 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Longitud (imperial) 13 in
Tamaño 7,25 x 7,25 in
Altura (métrico) 9,7 cm
Temperatura (métrico) De temperatura ambiente a 450 °C
Altura (imperial) 3,8 in
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 20,8 cm
Longitud (métrico) 33 cm
Anchura (imperial) 8,2 in
Peso (imperial) 12,3 lb
Peso (métrico) 5,6 kg
Tipo Agitador
Forma Cuadrada
tipo de tapón UE/Reino Unido/AUS/CN
Intervalo de agitación De 50 a 1500 rpm
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7,25 x 7,25 in
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Pantalla LED
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.