Learn More
Epredia™ Portaobjetos de adhesión Superfrost Plus™, tamaño especial
Código de producto. 10422755 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
72/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10422755 72/paq. paquete de 72
1 options
Código de producto. 10422755 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor J1800BMNZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.30€
    70.64€ / paquete de 72
    Ahorro 4.66€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Minimiza la pérdida de tejido durante la tinción, logrando tiempos de respuesta rápidos y menor riesgo asociado a la pérdida y a pruebas repetidas. Las láminas Epredia™ SuperFrost Plus fijan secciones de tejido congelado y fijado en formalina e incluido en parafina, así como preparaciones citológicas. La tinta de la pestaña es resistente a casi todos los químicos y reactivos comunes de laboratorio. Para cortes de 2 a 5μm.
  • Sin pérdida de tiempo en procedimientos de revestimiento de portaobjetos
  • Ahorro de dinero en adhesivos caros
  • Revestimiento uniforme y fiable
  • Pérdida mínima de muestras
  • Acción adhesiva fiable y segura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 75 mm
Anchura (métrico) 50 mm
Edges 90°, esmerilado
Tipo Portaobjetos de adhesión
Color Blanco
Cantidad 72/paq.