Learn More
Thermo Scientific™ Portaobjetos SuperFrost™, cortado
Código de producto. 10748721 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Morado
Rosa
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
10748721 Rosa 50 PCS
10457673 Morado paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10748721 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AAAA000082##32E00MNZ10MH#
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La pestaña impresa Thermo Scientific™ SuperFrost es impermeable a prácticamente todos los productos químicos y reactivos comunes del laboratorio. La amplia gama de colores (7 colores estándar) permite etiquetar y archivar varias muestras de examen de manera sencilla y clara.
  • Ya no es necesario el laborioso etiquetado con etiquetas de papel
  • El área de escritura es resistente a todos los disolventes comunes
  • Los portaobjetos Superfrost se pueden ordenar por color, por ejemplo, por paciente, urgencia, tinción o método de examen
  • Reconocimiento sencillo de características específicas, como año de examen o departamento, uso, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 26 mm
Grosor (métrico) 1 mm
Color Rosa
Certificaciones/conformidad ISO8037/I
Recubrimiento Sin revestimiento
Cantidad 50/caja, 5,000 en embalaje exterior
Superficie de escritura Sí