Learn More
Notrax Alfombrilla de drenaje antideslizante reversible Superflow™ XT
Código de producto. 17742228
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
90 x 60 cm
152 x 91 cm
183 x 122 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17742228 183 x 122 cm cada uno
17722228 90 x 60 cm cada uno
17732228 152 x 91 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17742228 Proveedor Notrax N.º de proveedor 566S0046BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.19€
    193.35€ / paquete de 1
    Ahorro 44.84€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Las plataformas de caucho proporcionan una plataforma de trabajo cómoda y segura en zonas húmedas con una superficie antideslizante. Los orificios grandes y los cierres elevados permiten que los líquidos en zonas húmedas o los residuos en zonas secas caig
  • La alfombrilla antideslizante reversible es extraordinariamente cómoda y utilizable por ambos lados para prolongar su vida útil
  • Su superficie tejida perforada es antideslizante, al tiempo que permite la evacuación instantánea de líquidos en zonas húmedas
  • Perfil bajo para un fácil acceso al carro y ligero para facilitar la elevación y la limpieza
  • Las plataformas de caucho proporcionan una plataforma de trabajo cómoda y segura en zonas húmedas con una superficie antideslizante
  • Los orificios grandes y los cierres elevados permiten que los líquidos en zonas húmedas o los residuos en zonas secas caigan dejando la superficie despejada
  • Se recomienda la limpieza con detergente y chorro de agua para prolongar la vida útil
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 183 x 122 cm
Color Negro
Longitud (imperial) 6 ft
Longitud (métrico) 183 cm
Material Caucho natural
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 122 cm